Learn More
Thermo Scientific™ 3-Methoxypropylamine, 99%
Codice prodotto. 11491097
Click to view available options
:
1000 mL
Codice prodotto. 11491097
Marca: Thermo Scientific™ B24095.AU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 5332-73-0
Punto di fusione <-70°
Densità 0.872
Punti di ebollizione 117-119°
Punto d'infiammabilità 27°(81°F)
Formula molecolare C4H11NO
Numero MDL MFCD00014831
Quantità 1000 mL
Numero UN UN2734
Sinonimo 1-Amino-3-methoxypropane;
InChI Key FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCCN
IUPAC Name 3-methoxypropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid