Learn More
3-Methoxypropylamine, 99%
Codice prodotto. 11401107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401107 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11401107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24095.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methoxypropylamine
CAS 5332-73-0
Punto di fusione <-70°C
Densità 0.872
Punti di ebollizione 117°C to 119°C
Punto d'infiammabilità 27°C (81°F)
Odore Amine-like
Formula molecolare C4H11NO
Indice di rifrazione 1.4175
Numero MDL MFCD00014831
Quantità 250 mL
Numero UN UN2734
Beilstein 878144
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Sinonimo 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
InChI Key FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCCN
IUPAC Name 3-methoxypropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 89.14
PubChem CID 1672
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxypropylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxypropylamine