Learn More
3-Methoxypropylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10714353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714353 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10533411 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714353 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 257520050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5332-73-0 | Molecular Formula: C4H11NO | Molecular Weight: 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5332-73-0
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00014831
InChI Key FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
PubChem CID 1672
IUPAC Name 3-methoxypropan-1-amine
SMILES COCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxypropylamine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -65°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 118°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4165 to 1.4185
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,toluene,acetone,ether,,carbon tetrachloride and hexane
Viscosità 0.91 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 89.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxypropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.