Learn More
3-methoxypyridin-2-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-methoxypyridin-2-ol |
| CAS | 20928-63-6 |
| Formula molecolare | C6H7NO2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | COc1cccnc1O |
| IUPAC Name | 3-methoxypyridin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.13 |
| Peso formulazione | 125.0477 |