Learn More
3-methoxypyridin-2-ol, TRC
Codice prodotto. 30466703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466703 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2280002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Formula molecolare C6H7NO2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES COc1cccnc1O
IUPAC Name 3-methoxypyridin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0477