Learn More
3-methoxypyridin-2-ol, TRC
Codice prodotto. 30483880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483880 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483880 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM228000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Formula molecolare C6H7NO2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES COc1cccnc1O
IUPAC Name 3-methoxypyridin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0477