Learn More
(3-methoxythien-2-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10317014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10317014 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10462104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10317014 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68613CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 946409-37-6
Formula molecolare C6H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 143.20
Numero MDL MFCD11841071
InChI Key GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
IUPAC Name (3-methoxythiophen-2-yl)methanamine
SMILES COC1=C(CN)SC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 143.21
Percent Purity 95%