Learn More
(3-methoxythien-2-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10462104 1 g Amber Glass Bottle 1g
10317014 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68613DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-37-6
Formula molecolare C6H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 143.20
Numero MDL MFCD11841071
InChI Key GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
IUPAC Name (3-methoxythiophen-2-yl)methanamine
SMILES COC1=C(CN)SC=C1
Spezifikation
Materiale o nome chimico (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 143.21
Percent Purity 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.