Learn More
3-Methoxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15485487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485487 1 g 1g
15495487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32734.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64559-06-4 | Molecular Formula: C8H9NOS | Molecular Weight: 167.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64559-06-4
Formula molecolare C8H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 167.226
Numero MDL MFCD04627361
InChI Key LQSZSWBMLMGWPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxythiobenzamide, 3-methoxybenzothioamide, 3-methoxy-thiobenzamide, benzenecarbothioamide,3-methoxy, amino 3-methoxyphenyl methane-1-thione, 3-methoxybenzene-1-carbothioamide, acmc-20an1d, #, benzenecarbothioamide, 3-methoxy
PubChem CID 2060838
IUPAC Name 3-methoxybenzenecarbothioamide
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxythiobenzamide
Punto di fusione 96°C to 100°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.23
Percent Purity 97%