Learn More
3-methoxythiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 142.18 |
| Percent Purity | 97% |