Learn More
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603255 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10431934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68601CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60166-83-8
Formula molecolare C6H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 158.17
Numero MDL MFCD01316613
InChI Key LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1483475
IUPAC Name 3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
SMILES COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Peso formulazione 158.18
Percent Purity 97%