Learn More
3-Methoxythiophene, 98%
Codice prodotto. 13488538 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488538 25 g Bottiglia in vetro 25g
10188362 1 g Bottiglia in vetro 1g
10548663 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488538 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381680250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17573-92-1
Formula molecolare C5H6OS
Molecular Weight (g/mol) 114.17
Numero MDL MFCD00043894
InChI Key RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC Name 3-methoxythiophene
SMILES COC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxythiophene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.1430g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.143
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxythiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.