Learn More
3-Methoxythiophene, 99%
Codice prodotto. 11475037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475037 25 g 25g
11455037 1 g 1g
11465037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21940.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17573-92-1
Formula molecolare C5H6OS
Molecular Weight (g/mol) 114.162
Numero MDL MFCD00043894
InChI Key RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC Name 3-methoxythiophene
SMILES COC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxythiophene
Densità 1.147
Punti di ebollizione 60°C to 61°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 49°C (120°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.532
Quantità 25 g
Numero UN UN3271
Beilstein 106404
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 99%