Learn More
3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxytyramine hydrochloride |
| CAS | 1477-68-5 |
| Colore | Brown |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H14ClNO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3-O-methyl Dopamine hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.67 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only