Learn More
3-Methyl-1,2-benzenediol, TRC
Codice prodotto. 30465923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2905051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcatechol
CAS 488-17-5
Formula molecolare C7 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1O
IUPAC Name 3-methylbenzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Peso formulazione 124.0524