Learn More
3-Methyl-1,2-butadiene, 97%
Codice prodotto. 15448919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15448919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10159.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 598-25-4 | C5H8 | 68.12 g/mol
3-Methyl-1,2-butadiene has been used to study the photo-induced reaction of 1,1-dimethylallene with the cyanoarenes 1,2,4,5-tetracyanobenzene, 1,4-dicyanobenzene and 1,4-dicyanonaphthalene in the presence of methanol as nucleophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-1,2-butadiene has been used to study the photo-induced reaction of 1,1-dimethylallene with the cyanoarenes 1,2,4,5-tetracyanobenzene, 1,4-dicyanobenzene and 1,4-dicyanonaphthalene in the presence of methanol as nucleophile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1,2-butadiene
CAS 598-25-4
Punto di fusione -114°C
Densità 0.694
Punti di ebollizione 40°C to 41°C
Punto d'infiammabilità −12°C (10°F)
Formula molecolare C5H8
Formula lineare (CH3)2C=C=CH2
Indice di rifrazione 1.419
Numero MDL MFCD00008896
Quantità 1 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1697090
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 3-methyl-1,2-butadiene, 1,1-dimethylallene, 1,2-butadiene, 3-methyl, 3,3-dimethylallene, 1,1-dimethylallylene, 2-methyl-2,3-butadiene, acmc-1aqbc, ch2=c=c ch3 2, 3-methyl-1,2-butadiene 1g
Informazioni di solubilità Soluble in ether,benzene,acetone,ethanol.
InChI Key PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=C=C
IUPAC Name 3-methylbuta-1,2-diene
Molecular Weight (g/mol) 68.12
PubChem CID 11714
Peso formulazione 68.12
Percent Purity ≥97%