Learn More
3-Methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10454173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10454173 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10454173 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD09405DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1003-56-1
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
InChI Key MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC Name 3-methyl-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 97%