Learn More
3-Methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine |
| CAS | 398470-53-6 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H15N3O2 |
| Numero MDL | MFCD00448002 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-methyl-1-2-nitrophenyl piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl-piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl piperazine, acmc-1aien, 1-2-nitrophenyl-3-methylpiperazine, piperazine,3-methyl-1-2-nitrophenyl |
| InChI Key | JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | 3-methyl-1-(2-nitrophenyl)piperazine |
| Vedi altri risultati |