Learn More
3-Methyl-1-butanethiol, TRC
Codice prodotto. 30472923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30472923 1 g 1g
30481530 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30472923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2888951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-31-1
Formula molecolare C5H12S
Molecular Weight (g/mol) 104.21
Sinonimo 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
IUPAC Name 3-methylbutane-1-thiol
SMILES CC(C)CCS
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanethiol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 104.066