Learn More
3-Methyl-1-butyne, 96%
Codice prodotto. 15460248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460248 5 g 5g
15470248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15460248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53439.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.119 g/mol
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
Solubility
Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Light and heat sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-23-2
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.119
Numero MDL MFCD00039853
InChI Key USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC Name 3-methylbut-1-yne
SMILES CC(C)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butyne
Densità 0.666
Punti di ebollizione 30°C
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Formula lineare (CH3)2CHC≡CH
Indice di rifrazione 1.374
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-butyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylbut-1-yne