Learn More
3-Methyl-1-butyne, 96%
Codice prodotto. 10457493 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10457493 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10698214 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10457493 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392740010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-23-2
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Numero MDL MFCD00039853
InChI Key USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC Name 3-methylbut-1-yne
SMILES CC(C)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butyne
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6660g/mL
Punti di ebollizione 29.5°C
Punto d'infiammabilità -30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC∽CH
Indice di rifrazione 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589nm)
Quantità 1 mL
Gravità specifica 0.666
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-butyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.