Learn More
3-Methyl-1-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031744
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
589-35-5
C6H14O
102.18
MFCD00002937
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
11508
CHEBI:87381
3-methylpentan-1-ol
CCC(C)CCO
589-35-5
C6H14O
102.18
MFCD00002937
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
11508
CHEBI:87381
3-methylpentan-1-ol
CCC(C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-pentanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8230g/mL
Punti di ebollizione 150°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.823
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.