Learn More
3-Methyl-1-pentene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362467
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11362467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11525.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 760-20-3
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.162
Numero MDL MFCD00009339
InChI Key LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12969
IUPAC Name 3-methylpent-1-ene
SMILES CCC(C)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-pentene
Punto di fusione -154°C
Punti di ebollizione 53°C to 54°C
Punto d'infiammabilità −33°C (−27°F)
Odore Petrol-like
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1719110
Sinonimo 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr
Peso formulazione 84.16
Percent Purity 98%