Learn More
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 98+%
Codice prodotto. 11499083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499083 100 g 100g
11409093 500 g 500g
11419093 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499083 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11161.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one used as reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one used as reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.
Solubility
Soluble in water(3.3g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-25-8
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.203
Numero MDL MFCD00003138
InChI Key QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Punto di fusione 127°C to 131°C
Densità 1.12
Punti di ebollizione 191°C (17 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 609575
Indice di Merck 14,6713
Informazioni di solubilità Soluble in water(3.3g/L).
Peso formulazione 174.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one