Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 127.0°C to 131.0°C |
| Colore | Beige to Yellow |
| Punti di ebollizione | 287.0°C (265.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.