Learn More
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one(Edaravone), TRC
Codice prodotto. 30005079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30005079 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE3350001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Formula molecolare C10 H10 N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Peso formulazione 174.0793