Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Codice prodotto. 10092343
Cambia vista
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10092343 Amber Glass Bottle; 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10092343 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00084DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 31230-17-8
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H7N3
Numero MDL MFCD00051640
Quantità 1 g
Sinonimo 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
InChI Key FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NN1)N
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 97.121
PubChem CID 93146
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 95%