Learn More
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15485277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485277 250 mg 250mg
15475277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32547.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112758-40-4 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112758-40-4
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD01313822
InChI Key NWDMGTFNIOCVDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16065, acmc-1brby, 4-formyl-3-methylpyrazole
PubChem CID 2760056
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)C=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%