Learn More
3-Methyl-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 11351347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11351347 5 g 5g
11361347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01618.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1453-58-3
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005240,MFCD08685900
InChI Key XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15073
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1H-pyrazole
Densità 1.02
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 5 g
Beilstein 1454
Sinonimo 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Peso formulazione 82.11
Percent Purity 97%