Learn More
3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30478185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478185 5 g 5g
30469267 1 g 1g
30473271 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478185 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2889305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149022-15-1
Formula molecolare C8H10ClN3S.xH2O
Molecular Weight (g/mol) 233.718
Sinonimo 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
IUPAC Name (Z)-2-hydrazineylidene-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride hydrate
SMILES CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Peso formulazione 233.039