Learn More
3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Monohydrate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 270.0°C to 276.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 8% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 50 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico