Learn More
3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Monohydrate, 98%
Codice prodotto. 10789901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10789901 10 g Bottiglia in vetro 10g
10368663 50 g Bottiglia in vetro 50g
15199283 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10789901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2O | 233.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38894-11-0
Formula molecolare HCl·H2O
Molecular Weight (g/mol) 233.72
Numero MDL MFCD00149370
InChI Key IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Sinonimo 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
IUPAC Name (E)-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazine;hydrate;hydrochloride
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 270.0°C to 276.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 8% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Sensibilità (to hydroxyl groups) Passes Test
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 233.72
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico