Learn More
3-Methyl-2-butanethiol, 95%, remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11486036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486036 5 g 5g
11496036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486036 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2084-18-6
Formula molecolare C5H12S
Molecular Weight (g/mol) 104.21
Numero MDL MFCD00039648
InChI Key BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
PubChem CID 519823
IUPAC Name 3-methylbutane-2-thiol
SMILES CC(C)C(C)S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butanethiol
Densità 0.84
Punti di ebollizione 100°C
Punto d'infiammabilità 3°C (37°F)
Odore Stench
Note percentuale saggio remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 5 g
Numero UN UN3336
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 104.22
Percent Purity 95%