Learn More
3-Methyl-2-butanone, 98%
Codice prodotto. 11440358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440358 1000 mL 1000mL
11450358 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24527.AU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-butanone is used for synthesis of heterocyclic compounds and important intermediate of medicine. It is used as an industrial solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-2-butanone is used for synthesis of heterocyclic compounds and important intermediate of medicine. It is used as an industrial solvent.
Solubility
Soluble in water (8.21 mg/ml at 20°C), ether, alcohol, acetone, and ethanol.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-80-4
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00008919
InChI Key SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC Name 3-methylbutan-2-one
SMILES CC(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butanone
Punto di fusione -92°C
Densità 0.805
Punti di ebollizione 94°C to 95°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.388
Quantità 1000 mL
Numero UN UN2397
Beilstein 1071238
Indice di Merck 14,6090
Informazioni di solubilità Soluble in water (8.21mg/ml at 20°C),ether,alcohol,acetone,and ethanol.
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isopropyl ketone