Learn More
3-Methyl-2-buten-1-ol, 99%
Codice prodotto. 10153950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10153950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10763414 100 g Bottiglia in vetro 100g
10229153 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10153950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-82-1
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00002916
InChI Key ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC Name 3-methylbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-buten-1-ol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 140.0°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4440
Quantità 5 g
Beilstein 01, 444
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: 170g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid