Learn More
3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate (3-Methyl-2-buten-1-thiol precursor), TRC
Codice prodotto. 30482012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482012 5 mg 5mg
30480626 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30482012 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2944055MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33049-93-3
Formula molecolare C7 H12 O S
Molecular Weight (g/mol) 144.23
IUPAC Name S-(3-methylbut-2-enyl) ethanethioate
SMILES CC(=CCSC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Peso formulazione 144.0609