Learn More
3-Methyl-2-butenal, 97%
Codice prodotto. 10660893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10660893 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10455872 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
11904781 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10660893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370180050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-86-8
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
InChI Key SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC Name 3-methylbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butenal
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C to 133.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4630
Quantità 5 mL
Beilstein 01,IV,3464
Indice di Merck 15,8587
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-butenal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-butenal