Learn More
3-Methyl-2-butenal, TRC
Codice prodotto. 30468342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468342 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468342 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29406525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Formula molecolare C5H8O
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=CC=O)C
IUPAC Name 3-methylbut-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Peso formulazione 84.0575