Learn More
3-Methyl-2-furoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11381397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381397 5 g 5g
11371397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01763.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4412-96-8
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00014111
InChI Key BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
IUPAC Name 3-methylfuran-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-furoic acid
Punto di fusione 133°C to 137°C
Quantità 5 g
Beilstein 116183
Peso formulazione 126.11
Percent Purity ≥98%