Learn More
(3-Methyl-2-furyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738635 1 g Amber Glass Bottle 1g
10535554 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10738635 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55513DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 388072-09-1
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.144
Numero MDL MFCD09811371
InChI Key CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC Name (3-methylfuran-2-yl)methanamine
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 97%