Learn More
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11451707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11451707 100 g 100g
11441707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25682.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5437-38-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5437-38-7
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007180
InChI Key DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
PubChem CID 21575
IUPAC Name 3-methyl-2-nitrobenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 219°C to 223°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 98%