Learn More
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10386754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10346804 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76703CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 62522-63-8
Formula molecolare C8H6ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 247.65
Numero MDL MFCD03033702
InChI Key MRSCMVKREGBNOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-6-benzoxazolesulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-3-methylbenzoxazolin-2-one, 6-chlorosulfonyl-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5602, acmc-209n4g, 3-methyl-6-chlorosulfonylbenzoxazolone
PubChem CID 2772060
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
Peso formulazione 247.66
Percent Purity 97%