Learn More
3-Methyl-2-pentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259026
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
565-61-7
C6H12O
100.16
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
11262
3-methylpentan-2-one
CCC(C)C(=O)C
565-61-7
C6H12O
100.16
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
11262
3-methylpentan-2-one
CCC(C)C(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-pentanone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C (758.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5CH(CH3)COCH3
Indice di rifrazione 1.4002
Quantità 1 g
Beilstein 01,693
Gravità specifica 0.81
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.