Learn More
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one, 98+%
Codice prodotto. 11443963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443963 250 g 250g
11423963 10 g 10g
11433963 50 g 50g
3 options
Codice prodotto. 11443963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10253.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 108-26-9 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4′-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
Solubility
Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-26-9
Formula molecolare C4H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 98.105
Numero MDL MFCD00020699
InChI Key NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
PubChem CID 7920
IUPAC Name 3-methyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
SMILES CC1=NNC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
Punto di fusione 220°C to 224°C
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 98.11
Percent Purity ≥98%