Learn More
3-Methyl-2-pyridone, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11460613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460613 25 g 25g
11440613 1 g 1g
11450613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12700.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Methyl-2-pyridone, is used as a reactant with chloro-methoxy-methane to produce 1-methoxymethyl-3-methyl-1H-pyridin-2-one. This reaction will need reagent solvent CH2Cl2. The reaction time is 24 hours with ambient temperature
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-56-1
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00039704
InChI Key MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC Name 3-methyl-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-pyridone
Punto di fusione 137°C to 142°C
Quantità 25 g
Beilstein 1422044
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 109.13
Percent Purity ≥97%