Learn More
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30474097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33865025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 5834-16-2
Formula molecolare C6H6OS
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccsc1C=O
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Peso formulazione 126.0139