Learn More
3-Methyl-3-buten-1-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160785
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
763-32-6
C5H10O
86.13
MFCD00002933
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
12988
CHEBI:62898
3-methylbut-3-en-1-ol
CC(=C)CCO
763-32-6
C5H10O
86.13
MFCD00002933
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
12988
CHEBI:62898
3-methylbut-3-en-1-ol
CC(=C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methyl-3-buten-1-ol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 132°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4327 to 1.4347
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: 170g/L (20 c)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.