Learn More
3-Methyl-3-methoxybutanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165068
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methyl-3-methoxybutanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9260g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H14O2
Formula lineare (CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.926
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Molecular Weight (g/mol) 118.17
Viscosità 7.35 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol