Learn More
3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile, TRC
Codice prodotto. 30466158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466158 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466158 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM322550250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile
CAS 1019125-05-3
Formula molecolare C9H18N2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCN(C)CCC#N
IUPAC Name 3-[methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Peso formulazione 154.147