Learn More
3-Methyl-3-penten-2-one, (E)+(Z), 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11373137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373137 50 g 50g
11363137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13548.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 565-62-8
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00151839
InChI Key ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
PubChem CID 5364579
IUPAC Name (E)-3-methylpent-3-en-2-one
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-3-penten-2-one
Nota nome (E)+(Z)
Punto di fusione -70°C
Densità 0.883
Punti di ebollizione 138°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Indice di rifrazione 1.449
Quantità 50 g
Numero UN UN1224
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 95%